3-(Trifluorometoxi)benzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7438F-10G
APOSPC7438F-10GEA 24.8 EUR
APOSPC7438F-10G
3-(Trifluorometoxi)benzonitrilo 97%
3-(Trifluorometoxi)benzonitrilo
Formula: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12 g/mol
Pto. de fusión: 37 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040959
Núm. CAS: 52771-22-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III