4-(Trifluorometoxi)benzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7438G-25G PC7438G-500G
APOSPC7438G-25GEA 21.9 EUR
APOSPC7438G-25G APOSPC7438G-500G
4-(Trifluorometoxi)benzonitrilo 98%
4-(Trifluorometoxi)benzonitrilo
Formula: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12 g/mol
Pto. Ebullición: 192…193 °C
Densidad: 1,285 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039474
Núm. CAS: 332-25-2
EINECS: 206-363-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III