4-(Trifluoromethoxy)benzoyl acetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Oxo-3-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)propanenitrile
PC7438H-10G PC7438H-1G PC7438H-25G
APOSPC7438H-10GEA 459 EUR
APOSPC7438H-10G APOSPC7438H-1G APOSPC7438H-25G
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl acetonitrile 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl acetonitrile
Formula: C₁₀H₆F₃NO₂
Pto. de fusión: 82…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052146
Núm. CAS: 122454-46-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III