Cloruro de 2-(trifluorometoxi)benzoilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC7438L-25G
PC7438L-5G
PC7438L-100G
PC7438L-500G
APOSPC7438L-25GEA
40.6
EUR
APOSPC7438L-25G
APOSPC7438L-5G
APOSPC7438L-100G
APOSPC7438L-500G
Cloruro de 2-(trifluorometoxi)benzoilo 97%
Cloruro de 2-(trifluorometoxi)benzoilo
Formula:
C₈H₄ClF₃O₂ Pto. Ebullición: 94…96 °C/15mmHg Densidad: 1,435 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052330 Núm. CAS: 162046-61-9 UN: 3265 ADR: 8,II |