Cloruro de 4-(trifluorometoxi)benzoilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7438N-25G PC7438N-100G PC7438N-500G
APOSPC7438N-25GEA 39.4 EUR
APOSPC7438N-25G APOSPC7438N-100G APOSPC7438N-500G
Cloruro de 4-(trifluorometoxi)benzoilo 98%
Cloruro de 4-(trifluorometoxi)benzoilo
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Pto. Ebullición: 55…56 °C/2mmHg
Densidad: 1,425 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052329
Núm. CAS: 36823-88-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II