2-(Trifluorometoxi)bencilamina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanamine
PC7438NP-1G
PC7438NP-25G
PC7438NP-5G
APOSPC7438NP-1GEA
21.9
EUR
APOSPC7438NP-1G
APOSPC7438NP-25G
APOSPC7438NP-5G
2-(Trifluorometoxi)bencilamina 95%
2-(Trifluorometoxi)bencilamina
Formula:
C₈H₈F₃NO MW: 191.15 g/mol Pto. Ebullición: 77 °C/12mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085176 Núm. CAS: 175205-64-8 UN: 2735 ADR: 8 III |