3-(Trifluorometoxi)bencilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7438O-1G PC7438O-25G PC7438O-5G
APOSPC7438O-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7438O-1G APOSPC7438O-25G APOSPC7438O-5G
3-(Trifluorometoxi)bencilamina 97%
3-(Trifluorometoxi)bencilamina
Formula: C₈H₈F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061267
Núm. CAS: 93071-75-1
UN: 2735
ADR: 8,III