Alcohol 2-(trifluorometoxi)bencílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7438SB-1G PC7438SB-25G PC7438SB-5G
APOSPC7438SB-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7438SB-1G APOSPC7438SB-25G APOSPC7438SB-5G
Alcohol 2-(trifluorometoxi)bencílico 97%
Alcohol 2-(trifluorometoxi)bencílico
Formula: C₈H₇F₃O₂
Pto. Ebullición: 96…98 °C/12mmHg
Densidad: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153285
Núm. CAS: 175278-07-6