Alcohol 3-(trifluorometoxi)bencílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7438SC-25G PC7438SC-5G
APOSPC7438SC-25GEA 0 EUR
APOSPC7438SC-25G APOSPC7438SC-5G
Alcohol 3-(trifluorometoxi)bencílico 97%
Alcohol 3-(trifluorometoxi)bencílico
Formula: C₈H₇F₃O₂
Pto. Ebullición: 97…98 °C/11mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061270
Núm. CAS: 50823-90-0