Alcohol 4-(trifluorometoxi)bencílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7438SD-10G PC7438SD-25G PC7438SD-100G
APOSPC7438SD-10GEA 21.9 EUR
APOSPC7438SD-10G APOSPC7438SD-25G APOSPC7438SD-100G
Alcohol 4-(trifluorometoxi)bencílico 97%
Alcohol 4-(trifluorometoxi)bencílico
Formula: C₈H₇F₃O₂
MW: 192.14 g/mol
Pto. Ebullición: 100…102 °C/12mmHg
Densidad: 1.326 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036029
Núm. CAS: 1736-74-9