α-Bromo-e-(trifluorometoxi)tolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: m-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene, 3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
PC7438U-25G PC7438U-5G PC7438U-100G
APOSPC7438U-25GEA 132 EUR
APOSPC7438U-25G APOSPC7438U-5G APOSPC7438U-100G
α-Bromo-e-(trifluorometoxi)tolueno 97%
α-Bromo-e-(trifluorometoxi)tolueno
Formula: C₈H₆BrF₃O
Pto. Ebullición: 178…180 °C
Densidad: 1,572 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061271
Núm. CAS: 159689-88-0
UN: 3265
ADR: 8,II