α-Bromo-4-(trifluorometoxi)tolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, p-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
PC7438UB-100G PC7438UB-25G PC7438UB-5G
APOSPC7438UB-100GEA 0 EUR
APOSPC7438UB-100G APOSPC7438UB-25G APOSPC7438UB-5G
α-Bromo-4-(trifluorometoxi)tolueno 97%
α-Bromo-4-(trifluorometoxi)tolueno
Formula: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,03 g/mol
Pto. Ebullición: 82…84 °C/10mmHg
Densidad: 1,594 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061238
Núm. CAS: 50824-05-0
UN: 3261
ADR: 8,II