1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
PC7438UE-1G PC7438UE-25G PC7438UE-5G
APOSPC7438UE-1GEA 29 EUR
APOSPC7438UE-1G APOSPC7438UE-25G APOSPC7438UE-5G
1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₈H₆ClF₃O
MW: 210,58 g/mol
Pto. Ebullición: 68…70 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221456
Núm. CAS: 116827-40-8