α-Cloro-4-(trifluorometoxi)tolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7438UF-25G PC7438UF-5G PC7438UF-100G
APOSPC7438UF-25GEA 26.1 EUR
APOSPC7438UF-25G APOSPC7438UF-5G APOSPC7438UF-100G
α-Cloro-4-(trifluorometoxi)tolueno 97%
α-Cloro-4-(trifluorometoxi)tolueno
Formula: C₈H₆ClF₃O
Pto. Ebullición: 72…73 °C/15mmHg
Densidad: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052326
Núm. CAS: 65796-00-1
UN: 3265
ADR: 8,III