1-Bromo-2-(trifluorometoxi)benceno 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC7438UY-100G PC7438UY-500G PC7438UY-50G
APOSPC7438UY-100GEA 48 EUR
APOSPC7438UY-100G APOSPC7438UY-500G APOSPC7438UY-50G
1-Bromo-2-(trifluorometoxi)benceno 99%
1-Bromo-2-(trifluorometoxi)benceno
Formula: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Pto. Ebullición: 158…160 °C
Densidad: 1,632 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040942
Núm. CAS: 64115-88-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR