1-Bromo-3-(trifluorometoxi)benceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7438V-100G
PC7438V-500G
PC7438V-1KG
APOSPC7438V-100GEA
34.8
EUR
APOSPC7438V-100G
APOSPC7438V-500G
APOSPC7438V-1KG
1-Bromo-3-(trifluorometoxi)benceno 99%
1-Bromo-3-(trifluorometoxi)benceno
Formula:
C₇H₄BrF₃O Pto. Ebullición: 156…158 °C Densidad: 1,62 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040943 Núm. CAS: 2252-44-0 |