1-Bromo-4-(trifluorometoxi)benceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7438W-250G PC7438W-100G PC7438W-1KG
APOSPC7438W-250GEA 0 EUR
APOSPC7438W-250G APOSPC7438W-100G APOSPC7438W-1KG
1-Bromo-4-(trifluorometoxi)benceno 98%
1-Bromo-4-(trifluorometoxi)benceno
Formula: C₇H₄BrF₃O
Pto. Ebullición: 80 °C/50mmHg
Densidad: 1,622 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040834
Núm. CAS: 407-14-7
EINECS: 206-979-2