1-Cloro-4-(trifluorometoxi)benceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene
PC7439A-100G PC7439A-25G PC7439A-500G
APOSPC7439A-100GEA 37.7 EUR
APOSPC7439A-100G APOSPC7439A-25G APOSPC7439A-500G
1-Cloro-4-(trifluorometoxi)benceno 98%
1-Cloro-4-(trifluorometoxi)benceno
Formula: C₇H₄ClF₃O
MW: 196.56 g/mol
Pto. Ebullición: 142…143 °C
Densidad: 1.367 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040953
Núm. CAS: 461-81-4
EINECS: 207-315-4
UN: 1993
ADR: 3 III