1-Iodo-2-(trifluorometoxi)benceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7439E-100G PC7439E-25G
APOSPC7439E-100GEA 49.3 EUR
APOSPC7439E-100G APOSPC7439E-25G
1-Iodo-2-(trifluorometoxi)benceno 98%
1-Iodo-2-(trifluorometoxi)benceno
Formula: C₇H₄F₃IO
Pto. Ebullición: 164…165 °C
Densidad: 1,916 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042410
Núm. CAS: 175278-00-9