1-Iodo-4-(trifluorometoxi)benceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluorometoxi)iodobenceno
PC7439G-100G PC7439G-25G
APOSPC7439G-100GEA 42.2 EUR
APOSPC7439G-100G APOSPC7439G-25G
1-Iodo-4-(trifluorometoxi)benceno 97%
1-Iodo-4-(trifluorometoxi)benceno
Formula: C₇H₄F₃IO
MW: 288.01 g/mol
Pto. Ebullición: 72…74 °C/15mmHg
Densidad: 1.909 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042411
Núm. CAS: 103962-05-6