1-Nitro-4-(trifluorometoxi)benceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC7439K-25G PC7439K-5G PC7439K-100G
APOSPC7439K-25GEA 24.8 EUR
APOSPC7439K-25G APOSPC7439K-5G APOSPC7439K-100G
1-Nitro-4-(trifluorometoxi)benceno 97%
1-Nitro-4-(trifluorometoxi)benceno
Formula: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207.11 g/mol
Pto. Ebullición: 87…89 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 15 °C
Densidad: 1.447 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040302
Núm. CAS: 713-65-5