2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC7439KM-100G
PC7439KM-25G
PC7439KM-5G
APOSPC7439KM-100GEA
0
EUR
APOSPC7439KM-100G
APOSPC7439KM-25G
APOSPC7439KM-5G
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula:
C₉H₆BrF₃O₂ Pto. de fusión: 48…55 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00052333 Núm. CAS: 103962-10-3 UN: 3261 ADR: 8,III |