3-(Trifluorometoxi)fenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: α,α,α-Trifluoro-3-hydroxyanisole
PC7439L-100G PC7439L-25G PC7439L-5G
APOSPC7439L-100GEA 136 EUR
APOSPC7439L-100G APOSPC7439L-25G APOSPC7439L-5G
3-(Trifluorometoxi)fenol 98%
3-(Trifluorometoxi)fenol
Formula: C₇H₅F₃O₂
MW: 178,11 g/mol
Pto. Ebullición: 69…70 °C/12mmHg
Densidad: 1,379 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040987
Núm. CAS: 827-99-6