4-(Trifluorometoxi)fenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: α,α,α-Trifluoro-4-hydroxyanisole
PC7439M-100G PC7439M-25G PC7439M-500G
APOSPC7439M-100GEA 55.1 EUR
APOSPC7439M-100G APOSPC7439M-25G APOSPC7439M-500G
4-(Trifluorometoxi)fenol 98%
4-(Trifluorometoxi)fenol
Formula: C₇H₅F₃O₂
MW: 178,11 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 17…18 °C
Densidad: 1,375 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040988
Núm. CAS: 828-27-3
EINECS: 212-583-0