4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7439P-10G PC7439P-1G
APOSPC7439P-10GEA 101 EUR
APOSPC7439P-10G APOSPC7439P-1G
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid
Formula: C₉H₇F₃O₄
Pto. de fusión: 84…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052352
Núm. CAS: 72220-50-9