Isocianato de 2-(trifluorometoxi)fenilo 92%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Trifluoromethoxyphenylisocyanate, Isocyanic acid 2-(Trifluoromethoxy)phenyl ester
PC7439PW-1G PC7439PW-25G PC7439PW-5G
APOSPC7439PW-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7439PW-1G APOSPC7439PW-25G APOSPC7439PW-5G
Isocianato de 2-(trifluorometoxi)fenilo 92%
Isocianato de 2-(trifluorometoxi)fenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₄F₃NO₂
MW: 203.12 g/mol
Pto. Ebullición: 52…55 °C/15mmHg
Densidad: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00134160
Núm. CAS: 182500-26-1
UN: 3080
ADR: 6.1+3 II