Isotiocianato de 4-(trifluorometoxi)fenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
PC7439T-25G PC7439T-5G PC7439T-100G
APOSPC7439T-25GEA 108 EUR
APOSPC7439T-25G APOSPC7439T-5G APOSPC7439T-100G
Isotiocianato de 4-(trifluorometoxi)fenilo 97%
Isotiocianato de 4-(trifluorometoxi)fenilo
Formula: C₈H₄F₃NOS
MW: 219.19 g/mol
Pto. Ebullición: 215…218 °C
Densidad: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042412
Núm. CAS: 64285-95-6
UN: 1760
ADR: 8 II