4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7439U-10G PC7439U-5G
APOSPC7439U-10GEA 400 EUR
APOSPC7439U-10G APOSPC7439U-5G
4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
Formula: C₈H₆F₃NOS
Pto. de fusión: 124…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068113
Núm. CAS: 149169-34-6