2-(Trifluorometoxi)tiofenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol, 2-(Trifluoromethoxy)benzenethiol
PC7439UX-1G PC7439UX-25G PC7439UX-5G
APOSPC7439UX-1GEA 92.8 EUR
APOSPC7439UX-1G APOSPC7439UX-25G APOSPC7439UX-5G
2-(Trifluorometoxi)tiofenol 95%
2-(Trifluorometoxi)tiofenol
Formula: C₇H₅F₃OS
MW: 194,18 g/mol
Pto. Ebullición: 53…55 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052320
Núm. CAS: 175278-01-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III