4-(Trifluorometoxi)tiofenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7439V-1G PC7439V-5G PC7439V-25G
APOSPC7439V-1GEA 45.1 EUR
APOSPC7439V-1G APOSPC7439V-5G APOSPC7439V-25G
4-(Trifluorometoxi)tiofenol 95%
4-(Trifluorometoxi)tiofenol
Formula: C₇H₅F₃OS
Pto. Ebullición: 64…66 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052312
Núm. CAS: 169685-29-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III