4-(Trifluoromethoxy)toluene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7439W-25G
PC7439W-5G
PC7439W-100G
APOSPC7439W-25GEA
52.2
EUR
APOSPC7439W-25G
APOSPC7439W-5G
APOSPC7439W-100G
4-(Trifluoromethoxy)toluene 97%
4-(Trifluoromethoxy)toluene
Formula:
C₈H₇F₃O Pto. Ebullición: 134…135 °C Densidad: 1,179 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 31 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042413 Núm. CAS: 706-27-4 UN: 1993 ADR: 3,III |