Ácido (4-(trifluorometoxi)fenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7440F-1G PC7440F-25G PC7440F-5G
APOSPC7440F-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7440F-1G APOSPC7440F-25G APOSPC7440F-5G
Ácido (4-(trifluorometoxi)fenil)acético 98%
Ácido (4-(trifluorometoxi)fenil)acético
Formula: (C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH
Pto. de fusión: 85…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061239
Núm. CAS: 4315-07-5