4-(Trifluorometoxi)fenilacetonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7440H-25G PC7440H-5G
APOSPC7440H-25GEA 34.8 EUR
APOSPC7440H-25G APOSPC7440H-5G
4-(Trifluorometoxi)fenilacetonitrilo 98%
4-(Trifluorometoxi)fenilacetonitrilo
Formula: C₉H₆F₃NO
Pto. Ebullición: 96 °C/3,75mmHg
Pto. de fusión: 28…33 °C
Densidad: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061240
Núm. CAS: 49561-96-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III