2-Bromo-6-fluorobenzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7441-100G PC7441-25G PC7441-5G
APOSPC7441-100GEA 241 EUR
APOSPC7441-100G APOSPC7441-25G APOSPC7441-5G
2-Bromo-6-fluorobenzaldehído 97%
2-Bromo-6-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
Pto. Ebullición: 100…102 °C/8mmHg
Pto. de fusión: 39…47 °C
Densidad: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407341
Núm. CAS: 360575-28-6