4-Azepan-1-yl-3-nitrobenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
PC7446-10G PC7446-1G PC7446-5G
APOSPC7446-10GEA 303 EUR
APOSPC7446-10G APOSPC7446-1G APOSPC7446-5G
4-Azepan-1-yl-3-nitrobenzotrifluoride
4-Azepan-1-yl-3-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00592425
Núm. CAS: 62054-71-1