1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methyl-1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine
PC7454-10G PC7454-1G PC7454-5G
APOSPC7454-10GEA 303 EUR
APOSPC7454-10G APOSPC7454-1G APOSPC7454-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
Formula: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
MW: 288,27 g/mol
Pto. de fusión: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027734
Núm. CAS: 392237-31-9