1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC7455-1G
PC7455-5G
APOSPC7455-1GEA
111
EUR
APOSPC7455-1G
APOSPC7455-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
Formula:
C₁₃H₁₄F₃N₃O₃ Pto. de fusión: 177 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01418201 Núm. CAS: 329064-15-5 |