1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC7457-1G PC7457-5G
APOSPC7457-1GEA 111 EUR
APOSPC7457-1G APOSPC7457-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁F₃N₂O₄
Pto. de fusión: 99…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01420274
Núm. CAS: 1008859-90-2