3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7463-25G PC7463-5G
APOSPC7463-25GEA 590 EUR
APOSPC7463-25G APOSPC7463-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
Formula: C₈H₆F₆N₂
Pto. de fusión: 42…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631430
Núm. CAS: 367-65-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III