5-Bromo-2-fluoro-4-methylsulphonyltoluene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-fluoro-4-methylphenyl methyl sulphone
PC7465-1G PC7465-500MG
APOSPC7465-1GEA 357 EUR
APOSPC7465-1G APOSPC7465-500MG
5-Bromo-2-fluoro-4-methylsulphonyltoluene
5-Bromo-2-fluoro-4-methylsulphonyltoluene
Formula: C₈H₈BrFO₂S
MW: 267,12 g/mol
Pto. de fusión: 66…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027746
Núm. CAS: 942474-79-5