4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-((Trifluoromethyl)thio)benzaldehyde
PC7467-5G
APOSPC7467-5GEA 95.7 EUR
APOSPC7467-5G
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 98%
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃OS
MW: 206,19 g/mol
Pto. Ebullición: 219 °C
Pto. de fusión: 29…31 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129191
Núm. CAS: 4021-50-5