2'-(Trifluorometil)acetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[2-(Trifluorometil)fenil]etan-1-ona
PC7470-25G PC7470-5G
APOSPC7470-25GEA 33.5 EUR
APOSPC7470-25G APOSPC7470-5G
2'-(Trifluorometil)acetofenona 98%
2'-(Trifluorometil)acetofenona
Formula: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Pto. Ebullición: 163…164 °C
Pto. de fusión: 15…17 °C
Densidad: 1,255 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000378
Núm. CAS: 17408-14-9
EINECS: 241-434-2