2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7471-1G PC7471-250MG PC7471-5G
APOSPC7471-1GEA 0 EUR
APOSPC7471-1G APOSPC7471-250MG APOSPC7471-5G
2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₄S
Pto. de fusión: 176…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264536
Núm. CAS: 1000339-64-9