4-(Methylsulphonyl)-3-nitrobenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
PC7475-1G PC7475-5G
APOSPC7475-1GEA 82.7 EUR
APOSPC7475-1G APOSPC7475-5G
4-(Methylsulphonyl)-3-nitrobenzotrifluoride
4-(Methylsulphonyl)-3-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₈H₆F₃NO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00107523
Núm. CAS: 364-48-7