Ethyl-2-bromo-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylate
PC7478-1G
PC7478-5G
APOSPC7478-1GEA
154
EUR
APOSPC7478-1G
APOSPC7478-5G
Ethyl-2-bromo-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-bromo-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula:
C₇H₅BrF₃NO₂S MW: 304,09 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08166749 Núm. CAS: 72850-79-4 |