3'-(Trifluorometil)acetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[3-(Trifluorometil)fenil]etan-1-ona
PC7480-100G PC7480-25G PC7480-500G
APOSPC7480-100GEA 59.6 EUR
APOSPC7480-100G APOSPC7480-25G APOSPC7480-500G
3'-(Trifluorometil)acetofenona 98%
3'-(Trifluorometil)acetofenona
Formula: C₉H₇F₃O
Pto. Ebullición: 198…200 °C
Densidad: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000391
Núm. CAS: 349-76-8
EINECS: 206-490-4