2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC7486-1G
PC7486-250MG
PC7486-5G
APOSPC7486-1GEA
69.6
EUR
APOSPC7486-1G
APOSPC7486-250MG
APOSPC7486-5G
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol 95+%
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol
Formula:
C₇H₇FO₃S MW: 190,19 g/mol Pto. de fusión: 92…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09264549 Núm. CAS: 398456-87-6 |