4'-(Trifluorometil)acetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7490-100G PC7490-10G PC7490-25G
APOSPC7490-100GEA 72.5 EUR
APOSPC7490-100G APOSPC7490-10G APOSPC7490-25G
4'-(Trifluorometil)acetofenona
4'-(Trifluorometil)acetofenona
Formula: C₉H₇F₃O
Pto. Ebullición: 79…80 °C/8mmHg
Pto. de fusión: 30…33 °C
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000401
Núm. CAS: 709-63-7