3,4-Dicloro-5-nitro-α-α-α-trifluorotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7491-5G PC7491-25G
APOSPC7491-5GEA 102 EUR
APOSPC7491-5G APOSPC7491-25G
3,4-Dicloro-5-nitro-α-α-α-trifluorotolueno
3,4-Dicloro-5-nitro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
MW: 260 g/mol
Pto. Ebullición: 115…118 °C/15mmHg
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862035
Núm. CAS: 657-02-3