5-Bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-(Bromomethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole
PC7493-1G PC7493-250MG
APOSPC7493-1GEA 386 EUR
APOSPC7493-1G APOSPC7493-250MG
5-Bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
5-Bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
Formula: C₆H₅BrF₃NS
MW: 260,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09264554
Núm. CAS: 1000339-73-0
UN: 3265
ADR: 8,III